Learn More
Thermo Scientific™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 teeth
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
Marca:  Thermo Scientific™ P2-20FG
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12484677
  • 42.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Descripción
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
  • Con un separador de gradientes externo, los geles pueden procesarse con facilidad y gran reproducibilidad
  • Una unidad con un diseño y un formato perfectos para proporcionar años de servicio en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sistema Fisherbrand™ P2-CST
Not Applicable
Not Applicable
20 cm
Vidrio transparente
3/16 in
20 cm
Documentos
Manuals
Datasheets
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 teeth >