Learn More
Thermo Scientific™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 teeth
Código de producto. 12414687
Click to view available options
Tipo:
Colador
Vidrio de desplazamiento
Vidrio transparente
N.° de dientes:
No aplica
Grosor de los dientes (métrico):
No aplica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12414687
Marca: Thermo Scientific™ P2CST
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
  • Con un separador de gradientes externo, los geles pueden procesarse con facilidad y gran reproducibilidad
  • Una unidad con un diseño y un formato perfectos para proporcionar años de servicio en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema Fisherbrand™ P2-CST
Tamaño de gel 13 cm x 25 cm x 23 cm
Tipo Colador
Dimensiones del gel Tamaño de gel: L x An x Al: 13 x 25 x 23 cm
N.° de dientes No aplica
Grosor de los dientes (métrico) No aplica
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (métrico) 25 cm
Altura (métrico) 23 cm