Learn More
Thermo Scientific™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 teeth
Click to view available options
Tipo:
Colador
Vidrio de desplazamiento
Vidrio transparente
N.° de dientes:
No aplica
Grosor de los dientes (métrico):
No aplica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
- Con un separador de gradientes externo, los geles pueden procesarse con facilidad y gran reproducibilidad
- Una unidad con un diseño y un formato perfectos para proporcionar años de servicio en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema Fisherbrand™ P2-CST |
| Tipo | Vidrio transparente |
| N.° de dientes | No aplica |
| Grosor (imperial) | 0,18 in |
| Grosor de los dientes (métrico) | No aplica |
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Anchura (métrico) | 20 cm |