Learn More
Thermo Scientific™ Molde de gel en gradiente múltiple Owl™ P1-CST
Código de producto. 11987515
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
0,8 mm
18 cm
Tipo:
Colador
Separador
N.° de dientes:
No aplica
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Tipo N.° de dientes unitSize
11987515 0,8 mm Separador No aplica paquete de 2
12404677 18 cm Colador No aplica cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11987515 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor P1SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P1-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P1-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
  • Con un separador de gradientes externo, los geles pueden procesarse con facilidad y gran reproducibilidad
  • Una unidad con un diseño y un formato perfectos para proporcionar años de servicio en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Separador (2 laterales, 1 inferior); 1,0 cm x 0,8 mm
Para utilizar con (equipo) Sistema Owl™ P1-CST
Tipo Separador
N.° de dientes No aplica
Grosor (métrico) 0,8 mm
Anchura (métrico) 1,0 cm