Learn More
Thermo Scientific™ Marco de secado de gel Owl™, minigel, 14 x 14 cm
Código de producto. 11937535 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Celofán, precortado
Marco de secado de gel
Longitud (métrico):
14 cm
24 cm
Anchura (métrico):
14 cm
24 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
Código de producto. Tipo de producto Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11937535 Marco de secado de gel 24 cm 24 cm cada uno
11927535 Celofán, precortado 14 cm 14 cm paquete de 50
11708174 Celofán, precortado 24 cm 24 cm paquete de 50
11917535 Marco de secado de gel 14 cm 14 cm cada uno
4 options
Código de producto. 11937535
Marca: Thermo Scientific™ GDF1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Use los marcos y el celofán precortado que se incluyen con los suministros de secado de gel Thermo Scientific™ Owl™ con los kits de secado de gel Owl™.
Los kits de secado de proteínas Thermo Scientific Owl permiten una conservación sencilla y económica de geles de proteínas sin los problemas de distorsión característicos de otros procedimientos de secado.
  • Marcos y celofán precortado disponibles en formato grande (24 × 24 cm) o pequeño (14 × 14 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de gel 24 x 24 cm
Tipo de producto Marco de secado de gel
Cantidad Unidad
Longitud (métrico) 24 cm
Anchura (métrico) 24 cm