Learn More
Thermo Scientific™ Fuente de alimentación compacta Owl™ EC-300XL
Descripción
La fuente de alimentación compacta Thermo Scientific Owl EC-300XL es idónea para electroforesis de ADN/ARN y proteínas.
- Multifunción, uso sencillo y poco peso
- Memoria de apagado que conserva los ajustes tras la desconexión.
- Diseño apilable que ahorra espacio en la mesa de trabajo.
- Botones de pulsación suave
- Tres clavijas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Modelo EC300XL ; 120V 50/60Hz |
| Corriente máxima | 400mA |
| Línea de productos | Owl |
| Temporizador | De 0 a 999 min |
| Pantalla | Voltage or current |
| Número de tomas | 3 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10.25 x 5.5 x 5.25 in. (26 x 14 x 13.3 cm) |
| Longitud (imperial) | En 10.25 . |
| Longitud (métrico) | 26cm |
| Anchura (imperial) | 5,5 in |
| Mostrar más |