Learn More
Thermo Scientific™ Fuente de alimentación compacta Owl™ EC-300XL
Código de producto. 13483646
Change view
Click to view available options
Tensión:
120V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
13483646 120V cada uno
1 options
Código de producto. 13483646 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EC300XL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La fuente de alimentación compacta Thermo Scientific Owl EC-300XL es idónea para electroforesis de ADN/ARN y proteínas.
  • Multifunción, uso sencillo y poco peso
  • Memoria de apagado que conserva los ajustes tras la desconexión.
  • Diseño apilable que ahorra espacio en la mesa de trabajo.
  • Botones de pulsación suave
  • Tres clavijas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Modelo EC300XL ; 120V 50/60Hz
Corriente máxima 400mA
Línea de productos Owl
Temporizador De 0 a 999 min
Pantalla Voltage or current
Número de tomas 3
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10.25 x 5.5 x 5.25 in. (26 x 14 x 13.3 cm)
Longitud (imperial) En 10.25 .
Longitud (métrico) 26cm
Anchura (imperial) 5,5 in
Anchura (métrico) 14cm
Altura (imperial) 5,25 pulgadas
Altura (métrico) 13,3 cm
Requisitos eléctricos 120 V 50/60 Hz
Tensión máx. 300V
Tensión 120V
Frequency 50/60Hz