Learn More
Thermo Scientific™ Fuente de alimentación compacta Owl™ EC-105
Código de producto. p-8481029 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
11942985 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 11942985
Marca: Thermo Scientific™ 105ECALVD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo electroforesis de ADN y ARN con la ayuda de la fuente de alimentación compacta Thermo Scientific™ Owl™ EC-105
Lleve a cabo electroforesis de ADN y ARN con la ayuda de la fuente de alimentación compacta Thermo Scientific™ Owl™ EC-105, equipada con un detector de sobrecorriente para máxima seguridad.
  • La fuente de alimentación es fácil de utilizar y funciona en tensión constante.
  • El mando de ajuste y el interruptor de rango alto-bajo controlan la salida, que es variable en incrementos de 10 V a partir de 20 V hasta 250 V.
  • El interruptor de dos posiciones cambia la pantalla LED brillante para indicar la tensión de salida o la corriente de salida.
  • El suministro está equipado con un detector de sobrecorriente para máxima seguridad y tiene dos tomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Actual 300 mA a 150-250 V; 500 mA por debajo de 150 V.
Descripción Fuente de alimentación compacta EC-105; 230 V/50 Hz
Corriente máxima 500 mA
Línea de productos Owl
Pantalla LED, tensión o corriente
Número de tomas 2
Garantía 1 año
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 x 8 x 4,5 pulg (15 x 20 x 11 cm)
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión máx. 230 V
Tensión 230 V
Frequency 50 Hz