Learn More
Thermo Scientific™ Sistema en gel Owl™ EasyCast™ B3 con recirculación integrada
Código de producto. 11992955
Change view
Click to view available options
Tamaño de gel:
12 cm x 14 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de gel unitSize
11992955 12 cm x 14 cm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11992955
Marca: Thermo Scientific™ B3
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Logre resultados uniformes y reproducibles gracias al sistema de gel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B3 con recirculación integrada, idóneo para ciclos largos o geles de ARN.
Logre resultados uniformes y reproducibles gracias al sistema de gel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B3 con recirculación integrada, idóneos para ciclos largos, varios conjuntos de muestras o geles de ARN.
Características:
  • Impiden la formación de gradientes iónicos y de pH.
  • Resultados nítidos para procesar muestras durante periodos de tiempo prolongados.
  • Sin necesidad de bombas externas, tubos ni barras agitadoras, ya que el sistema de recirculación está integrado en la cámara.
  • Eliminan las irregularides en la migración, la distorsión de las bandas o la disociación de las moléculas de ARN glioxiladas dependientes del pH que pueden producirse en caso de depleción iónica.
Incluye:
  • Cámara de tampón
  • Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
  • Bandeja de gel UVT con juntas Thermo Scientific™ EasyCast™
  • Peines de 12 y 20 pocillos, dos caras y 1,0/1,5 mm de grosor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción EasyCast; Tamaño de gel: 12 x 14 cm (An x L); Volumen de tampón: 1 L; (L x An x Al): 25 x 18 x 12cm
Tamaño de gel 12 cm x 14 cm
Línea de productos Owl
Tipo Mini
Tamaño de muestra Desde 8 hasta 50
Volumen del tampón (métrico) 1000 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,75 x 7 x 4,72 pulg (25 x 18 x 12 cm)
Longitud (imperial) 9,75 in
Longitud (métrico) 25 cm
Longitud del gel (métrico) 14 cm
Anchura (imperial) 7 in
Anchura (métrico) 18 cm
Anchura del gel (métrico) 12 cm
Altura (imperial) 4,72 in
Altura (métrico) 12 cm