Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto del sistema Owl™ EasyCast™ B2 y B3
Descripción
Sustituya la bandeja de gel UVT, las juntas y los moldes externos por las piezas de repuesto del sistema Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 y B3; para su uso con los sistemas de minigel EasyCast™.
Para su uso con el sistema de gel Owl EasyCast B2 y B3.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis para minigeles Owl™ EasyCast B2 y B3 |
| Tamaño de gel | Mini |
| Línea de productos | Owl, EasyCast |
| Tipo | Colador |
| Incluye | Bandejas y peines no incluidos |
| Longitud (métrico) | 14 cm |
| Anchura (métrico) | 12 cm |