Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de electroforesis en minigel Owl™ EasyCast™ B1A
Código de producto. 11962945
Click to view available options
Incluye:
EasyCast
EasyCast con puertos de intercambio de tampones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11962945
Marca: Thermo Scientific™ B1A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cuele y procese un gel en la cámara de tampón y logre patrones de banda planos y uniformes gracias a estos sistemas de electroforesis de minigel B1A.
Los sistemas de electroforesis en minigel Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A ofrecen resultados homogéneos sin complicaciones.
El sistema en minigel Owl B1A EasyCast está diseñado para ofrecer patrones en bandas uniformes y resultados homogéneos sin complicaciones. Su tamaño es perfecto para determinar intervalos de peso molecular en fragmentos de PCR o moléculas de ADN de mayor tamaño. El diseño unificado permite fundir y procesar un gel en la cámara de tampón, sin necesidad de equipo adicional.
Características:
  • Las dos ranuras para peine en la bandeja para gel doblan la capacidad de muestra, al duplicar el número de pocillos de muestras.
  • Para facilitar la medición de las bandas, se aplica un tamiz de seda a las bandejas de gel UVT.
  • La fusión a prueba de fugas permite fusionar y procesar el gel en la misma cámara sin necesidad de cinta ni piezas adicionales
  • Procesamiento de 5 a 24 muestras en 15 minutos.
Información para pedidos:
Disponible con tomas de intercambio de tampones opcionales (B1A-BP) para uso con una bomba de recirculación externa.
Incluye:
  • Cámara de tampón principal
  • Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
  • Bandeja de gel UVT con juntas Thermo Scientific™ EasyCast
  • Dos peines de doble lado, una pieza y alta resistencia: 6 y 10 pocillos, grosor 1,0/1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Tamaño de gel Mini
Línea de productos Owl
Tipo Mini
Incluye EasyCast
Tamaño de muestra Desde 5 hasta 24
Volumen del tampón (métrico) 400 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,31 x 4,13 x 3,75 pulg (16 x 10,5 x 9,5 cm)
Longitud (imperial) 6,31 in
Longitud (métrico) 16 cm
Longitud del gel (métrico) 8 cm
Anchura (imperial) 4,13 in
Anchura (métrico) 10,5 cm
Anchura del gel (métrico) 7 cm
Altura (imperial) 3,75 in
Altura (métrico) 9,5 cm
Tensión máx. 150 V