Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto del sistema de minigel Owl™ EasyCast B1
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Sustituya la bandeja de gel UVT, las juntas y los moldes externos por las piezas de repuesto del sistema de minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1; para su uso con el sistema de minigel EasyCast™ B1.
Para su uso con los sistemas de electroforesis de minigel Owl EasyCast B1.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis para minigeles Owl™ EasyCast B1 |
| Tamaño de gel | Mini |
| Línea de productos | Owl, EasyCast |
| Tipo | Colador |
| Incluye | Trays and Combs Not Included |
| Longitud (métrico) | 36 cm |
| Anchura (métrico) | 11 cm |