Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de electroforesis en minigel Owl™ EasyCast™ B1
Descripción
Los sistemas de electroforesis en minigel Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1 tienen un precio bastante asequible para que todos los investigadores puedan tenerlos en sus estaciones de trabajo.
El sistema en minigel Owl EasyCast B1 ofrece fusión a prueba de fugas, que permite fusionar y procesar el gel en la misma cámara sin necesidad de cinta ni piezas adicionales. Su durabilidad y facilidad de uso lo convierten en la opción ideal para los estudiantes y los investigadores que trabajan a gran escala.
Características:
- El sistema ofrece una amplia gama de peines.
- Las dos ranuras para peine en la bandeja para gel doblan la capacidad de muestra, al duplicar el número de pocillos de muestras.
- Para facilitar la medición de las bandas, se aplica un tamiz de seda a las bandejas de gel UVT.
Incluye:
- Cámara de tampón principal
- Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
- Bandeja de gel UVT con juntas Thermo Scientific™ EasyCast™
- Dos peines: 10 y 14 pocillos, doble lado, grosor 1,0/1,5 mm
Información para pedidos:
Disponible con tomas de intercambio de tampones opcionales (B1-BP) para su uso con una bomba de recirculación externa.
Garantía y oferta de servicio:
- Tres años
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Tamaño de gel | Mini |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Mini |
| Incluye | Sin puertos de intercambio de tampones |
| Tamaño de muestra | Desde 5 hasta 34 |
| Volumen del tampón (métrico) | 600 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 8,63 x 5,88 x 3,75 pulg (22 x 15 x 9,5 cm) |
| Longitud (imperial) | 8,63 in |
| Longitud (métrico) | 22 cm |
| Mostrar más |