Learn More
Thermo Scientific™ Sistema completo de electroforesis vertical de doble gel Owl™ con colador, 20 x 20 cm, volumen de tampón de 1150 ml
Código de producto. 11983005
Change view
Click to view available options
Volumen del tampón (métrico):
300 mL
550 mL
1250 mL
Incluye:
Sistema completo
Sistema completo con colador
Solo aparato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen del tampón (métrico) Incluye unitSize
11983005 550 mL Sistema completo cada uno
11903015 1250 mL Sistema completo con colador cada uno
11913015 1250 mL Sistema completo cada uno
12474677 1250 mL Solo aparato cada uno
11913005 300 mL Sistema completo con colador cada uno
11923005 300 mL Sistema completo cada uno
12404707 300 mL Solo aparato cada uno
11973005 550 mL Sistema completo con colador cada uno
11993005 550 mL Solo aparato cada uno
9 options
Código de producto. 11983005
Marca: Thermo Scientific™ P9DS2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con estos sistemas de electroforesis vertical de doble gel Thermo Scientific™ Owl™, se pueden echar y ejecutar de forma rápida y sencilla dos geles en el mismo dispositivo.
Fusione y procese de forma rápida y fácil uno o dos geles en el mismo dispositivo utilizando sistemas de electroforesis verticales de doble gel Thermo Scientific™ Owl™: consta de sistemas de doble gel P8DS, P9DS y P10DS.—
Uso sencillo en seis pasos:
  1. Asegure los cassettes de vidrio
  2. Vierta la agarosa
  3. Conecte la cubeta especialmente diseñada
  4. Eche la solución de poliacrilamida en los casetes
  5. Cargue las muestras
  6. Haga correr el gel
Características:
  • Creados con una tecnología de fabricación acrílica fiable y probada, son sistemas resistentes y duraderos
  • El núcleo refrigerador ofrece un enfriamiento uniforme en toda la superficie del gel y garantiza una excelente resolución y bandas claras
  • La refrigeración se consigue mediante circulación de líquido a través del núcleo, bien con un circulador externo o bien con agua corriente fría
  • El mecanismo de sujeción es muy simple y permite una carga sencilla de cassettes de vidrio y de los geles precortados de la mayoría de fabricantes
Recomendada para:
  • Electroforesis de SDS
  • La segunda dimensión de la electroforesis bidimensional (2-D)
  • Electroforesis de agarosa
  • Electroforesis nativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Owl
Tipo Sistema de electroforesis vertical de doble gel Owl
Incluye Sistema completo
Modelo P9DS
Volumen del tampón (métrico) 550 mL
Longitud (imperial) 9,8 in
Longitud del gel (métrico) Entre 14 y 16 cm
Anchura (imperial) 5,1 in
Anchura del gel (métrico) 16 cm
Altura (imperial) 7,7 in