Learn More
Thermo Scientific™ Sistema completo de electroforesis vertical de doble gel Owl™ con colador, 20 x 20 cm, volumen de tampón de 1150 ml
Descripción
Fusione y procese de forma rápida y fácil uno o dos geles en el mismo dispositivo utilizando sistemas de electroforesis verticales de doble gel Thermo Scientific™ Owl™: consta de sistemas de doble gel P8DS, P9DS y P10DS.—
Uso sencillo en seis pasos:
- Asegure los cassettes de vidrio
- Vierta la agarosa
- Conecte la cubeta especialmente diseñada
- Eche la solución de poliacrilamida en los casetes
- Cargue las muestras
- Haga correr el gel
Características:
- Creados con una tecnología de fabricación acrílica fiable y probada, son sistemas resistentes y duraderos
- El núcleo refrigerador ofrece un enfriamiento uniforme en toda la superficie del gel y garantiza una excelente resolución y bandas claras
- La refrigeración se consigue mediante circulación de líquido a través del núcleo, bien con un circulador externo o bien con agua corriente fría
- El mecanismo de sujeción es muy simple y permite una carga sencilla de cassettes de vidrio y de los geles precortados de la mayoría de fabricantes
Recomendada para:
- Electroforesis de SDS
- La segunda dimensión de la electroforesis bidimensional (2-D)
- Electroforesis de agarosa
- Electroforesis nativa
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Sistema completo de electroforesis vertical de doble gel |
| Incluye | Sistema completo con colador |
| Modelo | P9DS |
| Volumen del tampón (métrico) | 550 mL |
| Longitud (imperial) | 9,8 in |
| Longitud del gel (métrico) | Entre 14 y 16 cm |
| Anchura (imperial) | 5,1 in |
| Anchura del gel (métrico) | 16 cm |
| Altura (imperial) | 7,7 in |