Learn More
Thermo Scientific™ Estándar en sistemas de electroforesis en geles anchos Owl™ D2, 20 dientes, 1.5 mm de grosor de diente
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Elimine el montaje de peines con los peines para el sistema de electroforesis en geles anchos Thermo Scientific™ Owl™ D2. Estos peines de una sola pieza y alta resistencia se destinan a uso con los sistemas de electroforesis en geles anchos Owl™ D2.
Los peines de una sola pieza y alta resistencia eliminan el montaje de peines.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en geles anchos Owl™ D2 |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Peine |
| N.° de dientes | 15 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 1 mm |