Descripción
Absorba las cantidades adecuadas de tampón para electrotransferencia semiseca sin perder estabilidad mecánica con el papel para transferencia Thermo Scientific™ Owl™, papel para transferencia de alta calidad ideal para aplicaciones de absorción y transferencia.
- 100 % fibra de algodón de alta pureza
- Disponible en tamaños de minigel precortado y formato de gel grande.
- Compatible con sistemas de electrotransferencia Owl
Información para pedidos:
- Se vende en paquetes de 100 hojas
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 12 cm |
| Anchura (métrico) | 16 cm |
| Tipo de empaquetado | hojas |
| Caudal | 35 ml/min |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de electrotransferencia Owl |
| Peso | 183 g/m² |
| Formato | Hoja |
| Material | 100 % fibra de algodón |
| Dimensions (LxW) | 12 cm x 16 cm |
| Grosor | 0,33 mm |
| Mostrar más |