Learn More
Thermo Scientific™ Papel de transferencia Owl™
Código de producto. 11932985 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
9 cm
10 cm
12 cm
18 cm
20 cm
35 cm
46 cm
Anchura (métrico):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
45 cm
57 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11932985 9 cm 9 cm paquete de 100
12484627 20 cm 20 cm paquete de 100
12494627 35 cm 45 cm paquete de 100
12404637 46 cm 57 cm paquete de 100
12414637 10 cm 10 cm paquete de 100
12424637 18 cm 20 cm paquete de 100
12444637 12 cm 16 cm paquete de 100
7 options
Código de producto. 11932985
Marca: Thermo Scientific™ FP6
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este papel de transferencia de alta calidad absorbe las cantidades adecuadas de tampón para electrotransferencia semiseca sin perder estabilidad mecánica.
Absorba las cantidades adecuadas de tampón para electrotransferencia semiseca sin perder estabilidad mecánica con el papel para transferencia Thermo Scientific™ Owl™, papel para transferencia de alta calidad ideal para aplicaciones de absorción y transferencia.
  • 100 % fibra de algodón de alta pureza
  • Disponible en tamaños de minigel precortado y formato de gel grande.
  • Compatible con sistemas de electrotransferencia Owl
Información para pedidos:
  • Se vende en paquetes de 100 hojas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Longitud (métrico) 9 cm
Anchura (métrico) 9 cm
Tipo de empaquetado hojas
Caudal 35 ml/min
Para utilizar con (equipo) Sistemas de electrotransferencia Owl
Peso 183 g/m²
Formato Hoja
Material 100 % fibra de algodón
Dimensions (LxW) 9 cm x 9 cm
Grosor 0,83 mm
Línea de productos Owl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.