Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios del sistema ajustable Owl™ ADJ3
Código de producto. 11510315 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Disipador térmico
Junta
Tamaño:
45 x 35 cm
65 x 35 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11510315
Marca: Thermo Scientific™ ADJ345LM
El sistema ajustable Owl ADJ3 es el sistema ajustable más amplio, perfecto para secuenciación y proteínas.
  • La altura de la cámara de tampones superior (UBC) se puede ajustar entre 20 y 80 cm deslizando arriba o abajo los dos postes de soporte. La placa de vidrio con muescas o desplazada del «sándwich» de gel ejerce una presión sobre una junta de silicona de la UBC que garantiza un sellado hermético.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis en gel ajustable ADJ1 Giraffe™
Tipo Disipador térmico
Tamaño 45 x 35 cm
Grosor (imperial) 0,18 in
Grosor (métrico) 0,48 cm
Dimensiones (L x An) 17,7 x 13,7 in. (45 x 35 cm)
Longitud (imperial) 17,7 in
Longitud (métrico) 45 cm
Anchura (imperial) 13,7 in
Anchura (métrico) 35 cm