Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de electroforesis en gel múltiple Owl™ A2-OK
Código de producto. 12493657 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de gel:
7 cm x 8 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de gel unitSize
12493657 7 cm x 8 cm cada uno
1 options
Código de producto. 12493657
Marca: Thermo Scientific™ A2OK
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ejecute varios geles simultáneamente con los sistemas de electroforesis en gel múltiple Thermo Scientific™ Owl™ A2-OK, que también son ideales para laboratorios de enseñanza.
Características principales:
  • Capacidad de proceso de hasta 6 minigeles de 7 x 8 cm en un sistema
  • Detección de hasta 120 muestras a la vez con los peines suministrados
  • El diseño de fundición Thermo Scientific™ EasyCast™ permite la colada sin cinta ni tapones
  • Pueden colocarse bandejas de gel UVT (aptas para transmisión UV) directamente en el transiluminador para facilitar la fotodocumentación.
  • El maestro puede formar hasta a 12 estudiantes usando un sistema y una fuente de alimentación
Incluye:
Cámara de tampones con base niveladora de tres puntos; tapa Thermo Scientific™ SuperSafe™ con cables de alimentación eléctrica integrados; seis bandejas de gel UVT con junta EasyCast; doce peines de doble cara y 10 pocillos, 1,0/1,5 mm de grosor; dos coladores de gel múltiples externos; soporte de bandeja de gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Tamaño de gel: Hasta seis de 7 x 8 cm; Volumen de tampón: 2,3 L; L x An x Al: 37,5 × 32,5 ×10,5 cm
Tamaño de gel 7 cm x 8 cm
Línea de productos Owl
Tipo Sistema de electroforesis de gel múltiple
Tamaño de muestra Desde 5 hasta 144
Volumen del tampón (métrico) 2,3 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,8 x 12,8 x 4,1 pulg (37,5 x 32,5 x 10,5 cm)
Longitud (imperial) 14,8 in
Longitud (métrico) 37,5 cm
Longitud del gel (métrico) 8 cm
Anchura (imperial) 12,8 in
Anchura (métrico) 32,5 cm
Anchura del gel (métrico) 7 cm
Altura (imperial) 4,1 in
Altura (métrico) 10,5 cm