Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de gel grande Owl™ A2, 2.3 l, 37.5 x 32.5 x 10.5 cm (L x An x Al)
Código de producto. 11902915
Click to view available options
Tipo:
Grande con puertos de intercambio de tampones
Sistema de electroforesis de gel grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11902915
Marca: Thermo Scientific™ A2BP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gestione un alto rendimiento con resultados uniformes y fiables con los sistemas de gel grandes Thermo Scientific™ Owl™ A2, ideales para análisis detallados de ARN/ADN.
Gestione un alto rendimiento con resultados uniformes y fiables con los sistemas de gel grandes Thermo Scientific™ Owl™ A2, ideales para análisis detallados de ARN/ADN.
Características:
  • El gel se puede fundir en longitudes variables para facilitar la conservación de la agarosa cuando hay que procesar menos muestras
  • Las tomas de intercambio de tampones integradas son opcionales y posibilitan la recirculación del tampón en ciclos prolongados
  • La bandeja de gel UVT tiene tres juntas de salida que ofrecen un cierre hermético sin necesidad de cinta adhesiva
  • El nivelado integrado garantiza geles planos de grosor uniforme
  • Las ranuras de peines permiten procesar dos, tres o cuatro juegos de muestras de igual longitud con el mismo gel
  • Los peines con formato de micropocillo permiten cargar las muestras rápidamente y sin errores mediante una pipeta multicanal
  • Es posible cargar a la vez 8 o 12 muestras directamente desde un placa de 96 pocillos
Incluye:
  • Cámara de tampón con base niveladora de tres puntos
  • Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
  • Bandeja de gel UVT
  • Compuertas laterales con gas
  • Tres peines-guía (16, 24 y 36 pocillos), de 1,5 mm de grosor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Sistema completo con tomas de intercambio de tampones
Línea de productos Owl
Tipo Grande con puertos de intercambio de tampones
Tamaño de muestra 8 a 432 (peines de 16, 24 y 36 pocillos)
Volumen del tampón (métrico) 2,3 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,8 x 12,8 x 4,1 pulg (37,5 x 32,5 x 10,5 cm)
Longitud (imperial) 14,8 in
Longitud (métrico) 37,5 cm
Longitud del gel (métrico) 25 cm
Anchura (imperial) 12,8 in
Anchura (métrico) 32,5 cm
Anchura del gel (métrico) 20 cm
Altura (imperial) 4,1 in
Altura (métrico) 10,5 cm