Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de gel grande Owl™ A2, 2.3 l, 37.5 x 32.5 x 10.5 cm (L x An x Al)
Description
Gestione un alto rendimiento con resultados uniformes y fiables con los sistemas de gel grandes Thermo Scientific™ Owl™ A2, ideales para análisis detallados de ARN/ADN.
Características:
- El gel se puede fundir en longitudes variables para facilitar la conservación de la agarosa cuando hay que procesar menos muestras
- Las tomas de intercambio de tampones integradas son opcionales y posibilitan la recirculación del tampón en ciclos prolongados
- La bandeja de gel UVT tiene tres juntas de salida que ofrecen un cierre hermético sin necesidad de cinta adhesiva
- El nivelado integrado garantiza geles planos de grosor uniforme
- Las ranuras de peines permiten procesar dos, tres o cuatro juegos de muestras de igual longitud con el mismo gel
- Los peines con formato de micropocillo permiten cargar las muestras rápidamente y sin errores mediante una pipeta multicanal
- Es posible cargar a la vez 8 o 12 muestras directamente desde un placa de 96 pocillos
Incluye:
- Cámara de tampón con base niveladora de tres puntos
- Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
- Bandeja de gel UVT
- Compuertas laterales con gas
- Tres peines-guía (16, 24 y 36 pocillos), de 1,5 mm de grosor
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Descripción | Sistema completo |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Sistema de electroforesis de gel grande |
| Tamaño de muestra | 8 a 432 (peines de 16, 24 y 36 pocillos) |
| Volumen del tampón (métrico) | 2,3 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 14,8 x 12,8 x 4,1 pulg (37,5 x 32,5 x 10,5 cm) |
| Longitud (imperial) | 14,8 in |
| Longitud (métrico) | 37,5 cm |
| Longitud del gel (métrico) | 25 cm |
| Show More |