Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de gel grande Owl™ A2, 2.3 l, 37.5 x 32.5 x 10.5 cm (L x An x Al)
Produktkod. 11520255
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Tipo:
Grande con puertos de intercambio de tampones
Sistema de electroforesis de gel grande
Förpackningsstorlek:
cada uno
Produktkod. Tipo unitSize
11520255 Sistema de electroforesis de gel grande cada uno
11797105 Sistema de electroforesis de gel grande cada uno
11902915 Grande con puertos de intercambio de tampones cada uno
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11520255
Brand: Thermo Scientific™ A2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Gestione un alto rendimiento con resultados uniformes y fiables con los sistemas de gel grandes Thermo Scientific™ Owl™ A2, ideales para análisis detallados de ARN/ADN.
Gestione un alto rendimiento con resultados uniformes y fiables con los sistemas de gel grandes Thermo Scientific™ Owl™ A2, ideales para análisis detallados de ARN/ADN.
Características:
  • El gel se puede fundir en longitudes variables para facilitar la conservación de la agarosa cuando hay que procesar menos muestras
  • Las tomas de intercambio de tampones integradas son opcionales y posibilitan la recirculación del tampón en ciclos prolongados
  • La bandeja de gel UVT tiene tres juntas de salida que ofrecen un cierre hermético sin necesidad de cinta adhesiva
  • El nivelado integrado garantiza geles planos de grosor uniforme
  • Las ranuras de peines permiten procesar dos, tres o cuatro juegos de muestras de igual longitud con el mismo gel
  • Los peines con formato de micropocillo permiten cargar las muestras rápidamente y sin errores mediante una pipeta multicanal
  • Es posible cargar a la vez 8 o 12 muestras directamente desde un placa de 96 pocillos
Incluye:
  • Cámara de tampón con base niveladora de tres puntos
  • Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
  • Bandeja de gel UVT
  • Compuertas laterales con gas
  • Tres peines-guía (16, 24 y 36 pocillos), de 1,5 mm de grosor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Sistema completo
Línea de productos Owl
Tipo Sistema de electroforesis de gel grande
Tamaño de muestra 8 a 432 (peines de 16, 24 y 36 pocillos)
Volumen del tampón (métrico) 2,3 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,8 x 12,8 x 4,1 pulg (37,5 x 32,5 x 10,5 cm)
Longitud (imperial) 14,8 in
Longitud (métrico) 37,5 cm
Longitud del gel (métrico) 25 cm
Anchura (imperial) 12,8 in
Anchura (métrico) 32,5 cm
Anchura del gel (métrico) 20 cm
Altura (imperial) 4,1 in
Altura (métrico) 10,5 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.