Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto del sistema de gel grande Owl™ A1
Elija entre varias piezas de repuesto del sistema de gel grande Thermo Scientific™ Owl™ A1, incluidas bandejas de gel UVT con juntas, juntas de repuesto y moldes externos.
17.40€ - 174.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1
Línea de productos Owl™
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
12413647
Ver documentos
Thermo Scientific™
A1-EG
Puertas de cierre
62.30€
2 sets
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
12423647
Ver documentos
Thermo Scientific™
A1-GK
Junta
17.40€
2 sets
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
11976977
Ver documentos
Thermo Scientific™
A1-UVT
Bandeja de gel
174.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Elija entre varias piezas de repuesto del sistema de gel grande Thermo Scientific™ Owl™ A1, incluidas bandejas de gel UVT con juntas, juntas de repuesto y moldes externos.
  • La bandeja de gel UVT incorpora compuertas traseras con juntas que proporcionan estanqueidad a prueba de fugas sin usar cinta adhesiva
  • Las ranuras del peine se disponen de forma que pueden organizarse hasta 10 juegos de muestra sobre el mismo gel
  • La exclusiva ubicación de los electrodos permite procesar el gel con rapidez sin renunciar a la resolución
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1
Owl™
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto del sistema de gel grande Owl™ A1