Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto del sistema de gel grande Owl™ A1
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Elija entre varias piezas de repuesto del sistema de gel grande Thermo Scientific™ Owl™ A1, incluidas bandejas de gel UVT con juntas, juntas de repuesto y moldes externos.
- La bandeja de gel UVT incorpora compuertas traseras con juntas que proporcionan estanqueidad a prueba de fugas sin usar cinta adhesiva
- Las ranuras del peine se disponen de forma que pueden organizarse hasta 10 juegos de muestra sobre el mismo gel
- La exclusiva ubicación de los electrodos permite procesar el gel con rapidez sin renunciar a la resolución
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1 |
| Línea de productos | Owl |
| Tipo | Junta |
| Incluye | Gasket Pair |