missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OVOL2 Antibody (OVOL2/6776) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30160269
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30160269 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30160269 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP326992JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

OVOL2 Monoclonal antibody specifically detects OVOL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OVOL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OVOL2/6776
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bA504H3.3, hOvo2, ovo-like 2 (Drosophila), transcription factor Ovo-like 2, Zinc finger protein 339EUROIMAGE566589, ZNF339
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa175-275) of human OVOL2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58495
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.