Learn More
Invitrogen™ Ovine IP-10 ELISA Kit
Descripción
Ovine IP-10 quantitates ovine IP-10 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant ovine IP-10.
IP-10 (proteína 10 kD inducida por interferón gamma; en ratón, también llamada gen 2 sensible a citocinas, Crg-2 o mob-1) es un gen de respuesta primaria altamente inducible que pertenece a la superfamilia de quimioquinas CXC. Fue clonado por primera vez en 1985. Las funciones biológicas de la IP-10 aún no están claras. Al igual que Mig, la IP-10 no tiene actividad en los neutrófilos. Sus funciones incluyen la estimulación de monocitos, la migración de células T y Natural Killer (NK), la regulación de la maduración de progenitores de células T y médula ósea, la modulación de la expresión de moléculas de adhesión, así como la inhibición de la angiogénesis. Mig e IP-10 comparten el mismo receptor: CXCR3.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | proteína 10 kDa inducida por interferón gamma; precursor de proteína 10 kDa inducida por interferón gamma; quimiocina motivo C-C; quimiocina motivo C x C; C7; quimiocina motivo CC; quimiocina motivo CC; quimiocina (motivo C-X-C) ligando 10; quimiocina motivo C-X-C ligando 10; proteína tipo quimiocina CXC; Crg2; crg-2; CXC; quimiocina CXC; quimiocina motivo CXC; quimiocina motivo C-X-C 10; quimiocina motivo C-X-C proteína tipo 10; quimiocina motivo C-X-C ligando 10; CXCL; CXCL10; CXCL10(1-73); proteína inducible por interferón-gamma 10; gamma IP10; gamma-IP10; gIP-10; H-IP-10; IFI10; Inp10; gen activado por interferón 10; proteína inducida por interferón-gamma CRG-2; proteína inducida por interferón-gamma CRG-2; proteína inducible por interferón gamma 10; proteína inducible por interferón gamma-10; citocina inducible por interferón IP-10; proteína inducible por interferón 10; IP10; IP-10; M-IP-10; Mob1; mob-1; proteína 10 de la línea celular inducida por interferón (gamma); proteína Mob-1; Scyb10; similar a precursor B10 de citocinas pequeñas inducibles (CXCL10) (proteína 10 kDa inducida por interferón-gamma) (Gamma-IP10) (IP-10); miembro de la subfamilia de citocinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys) 10; subfamilia de citocinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys), miembro 10; subfamilia de citocinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys), miembro 10; citocina pequeña inducible B10 |
| Intervalo del ensayo | De 28 a 7000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 28 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 442997 |
| Símbolo de gen | CXCL10 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |