Learn More
Invitrogen™ Ovine IL-6 ELISA Kit
Código de producto. 17175103
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17175103 96 pruebas paquete de 96
17165969 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17175103 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ESH5RB
ELISA
Ovine IL-6 quantitates ovine IL-6 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant ovine IL-6.
La interleucina 6 (IL-6) es una proteína de 26 kD multifuncional que se descubrió originalmente en el medio de células fibroblastoides estimuladas por ARN. La IL-6 parece estar directamente involucrada en las respuestas que ocurren después de la infección y lesión celular, y puede resultar importante como IL-1 y TNF-a en la regulación de la respuesta de fase aguda. Se ha informado que la IL-6 se produce por fibroblastos, células T activadas, monocitos o macrófagos activados y células endoteliales. La IL-6 actúa sobre una variedad de células, incluidas las células progenitoras mieloides, células T, células B y hepatocitos. Además, la IL-6 parece interactuar con IL-2 en la proliferación de linfocitos T. La IL-6 potencia el efecto proliferativo de IL-3 sobre los progenitores hematopoyéticos multipotenciales. La IL-6 juega un papel importante en la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, y es un potente factor de crecimiento para el plasmacitoma y el mieloma. La IL-6 es un complemento de cultivo muy útil para la generación de un elevado número de hibridomas productores de anticuerpos. Producida principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, la IL-6 se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor de interleucina 6, alfa. El funcionamiento de IL-6 está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluidas la diabetes mellitus y la artritis reumatoide juvenil sistémica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Factor de diferenciación de células B; factor de crecimiento de hibridomas de células B; factor de estimulación de células B 2; BSF2; BSF-2; CDF; chil-6; Factor de diferenciación CTL; citoquina; HGF; H-IL-6; HSF; Factor de crecimiento de hibridoma; IFNb2; IFN-beta-2; IL6; IL-6; ILG6; ILN; Interferon beta-2; Interleucina; interleucina 6; Interleucina 6 (interferón, beta 2); precursor de interleucina 6; interleucina BSF-2; interleucina HP-1; Interleucina6; interleucina-6; precursor de interleucina-6; proteína interleucina-6; M-IL-6; Prointerleucina 6; R-IL-6
Intervalo del ensayo De 0,15 a 25 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,15 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P29455
Símbolo de gen Il6
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL-6
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min