Learn More
Invitrogen™ Ovine IL-12 p70 ELISA Kit
Descripción
Ovine IL-12 p70 quantitates ovine IL-12 p70 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant ovine IL-12 p70.
La interleucina 12 (IL-12) es una citoquina heterodimérica de 70 kDa compuesta por dos cadenas con enlaces covalentes, glicosiladas con pesos moleculares de 40 kD (p40) y 35 kD (p35). La IL-12 es producida principalmente por monocitos, macrófagos y células dendríticas en respuesta a productos bacterianos como lipopolisacáridos (LPS), a patógenos intracelulares o al interactuar con linfocitos T activados. IL-12 se descubrió originalmente por su capacidad para inducir la producción de interferón-gamma (IFN-g), la proliferación celular y la citotoxicidad mediada por células asesinas naturales y linfocitos T. Los estudios han establecido que IL-12 también juega un papel clave en el desarrollo de las respuestas de Th1, lo que lleva a la producción de IFN-g e IL-2. Estas citoquinas pueden a su vez promover respuestas de linfocitos T y la activación de macrófagos. IL-12 p70 recombinante de ratón se produce en células de insectos infectadas por baculovirus como un auténtico heterodímero de subunidades precursoras p35 y p40 mediante un sistema de expresión por promotor doble. IL-12 p70 es distinta de otras formas disponibles de la proteína en que se expresa como un verdadero heterodímero, a diferencia de un pseudo-heterodímero de cadena única en el que las subunidades se unen mediante un enlazador artificial. Las respuestas de los linfocitos a esta citoquina están mediadas por el activador de la proteína de transcripción STAT4. Se ha comprobado que el óxido nítrico sintasa 2A (NOS2A/NOS2) es necesario para el proceso de señalización de esta citoquina en inmunidad innata. La IL-12 p40 de humano y de ratón comparten aproximadamente un 70 % de homología de secuencia de aminoácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 20C2; CLMF; CLMF p35; CLMF p40; CLMF2; citocina; factor 1 de maduración de linfocitos citotóxicos, p35; subunidad 35 kDa del factor de maduración de linfocitos citotóxicos; subunidad 40 kDa del factor de maduración de linfocitos citotóxicos; il 12; IL 12p70; Il12; IL-12; Il-12 p35; IL-12 p75; subunidad IL-12 p35; subunidad IL-12 p40; IL-12, subunidad p35; IL12, subunidad p40; IL-12; citocina; IL12A; IL-12 A; IL12A/B; IL12AB; IL12B; IL-12 B; IL12P35; IL-12p35; Il12p40; Il-12p40; subunidad IL35; ILN; IMD28; IMD29; interleucina; subunidad 35 kDa de interleucina 12; subunidad 40 kDa de interleucina 12; subunidad p40 kDa de interleucina 12; subunidad p35 de interleucina 12; precursor de subunidad p40 de interleucina 12; polipéptido 35 de interleucina 12, p35 de interleucina 12; interleucina 12, p40; interleucina 12 A; interleucina 12 A (factor 1 de estimulación de células Natural Killer, factor 1 de maduración de linfocitos citotóxicos, p35); interleucina 12 B; interleucina 12 B (factor 2 de estimulación de células Natural Killer, factor 2 de maduración de linfocitos citotóxicos, p40); precursor de la subunidad de interleucina 12p35; cadena de interleucina-12 alfa; subunidad p40 de interleucina-12 alfa, cadena beta de interleucina-12; subunidad p35 de interleucina-12 beta; subunidad p35 de interleucina-12; precursor de la subunidad p35 de interleucina-12; p40 de interleucina-12; subunidad p40 de interleucina-12; precursor de la subunidad p40 de interleucina-12; p70 de interleucina-12; subunidad alfa de interleucina-12; subunidad beta de interleucina-12; subunidad p40 de interleucina-23; Ll12a; MGC151228; MGC151232; factor 1 estimulador de células Natural Killer, factor 1 de maduración de linfocitos citotóxicos, p35; factor estimulador de células Natural Killer, subunidad 40 kD; cadena 1 de factor estimulador de células NF; NFSK; cadena 1 de factor estimulador de células NK; cadena 2 de factor estimulador de células NK; NKSF; NKSF1; NKSF2; P35; p40 |
| Intervalo del ensayo | De 2,5 a 500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2,5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P68220, Q9TU27 |
| Símbolo de gen | IL12A, Il12b |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.