Learn More
Invitrogen™ Ovine IFN-gamma ELISA Kit
Descripción
Ovine IFN-gamma quantitates ovine IFN-gamma in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant ovine IFN-gamma.
IFN gamma (interferón gamma, interferón tipo II) es un factor de activación de macrófagos e interferón inmune que se produce principalmente por linfocitos T y células asesinas naturales en respuesta a antígenos, mitógenos, estafilococo enterotoxina B, fitohemaglutinina y otras citoquinas. IFN gamma es una proteína dimérica que consiste en dos subunidades de 146 aminoácidos. IFN gamma es una glicoproteína que existe, funcionalmente, como homodímero de aproximadamente 45 kDa. En SDS-PAGE, IFN gamma aparece como una combinación de bandas de 25, 20 y menos de 15,5 kDa como resultado de la glicosilación diferencial. La actividad biológica del homodímero IFN gamma es muy específica de la especie. El IFN gamma humano no muestra reactividad cruzada con el ratón. La función IFN gamma incluye lo siguiente: actividad antiviral, actividad antiproliferativa tumoral, inducción de MHC clase I y II, activación de macrófagos y secreción mejorada de inmunoglobulina por linfocitos B. El IFN gamma está involucrado en la regulación de citoquinas y también actúa sinérgicamente con otras citoquinas. La activación de IFN gamma tiene lugar mediante la unión de los receptores I y II IFN gamma y la activación de la vía JAK-STAT. IFN gamma no muestra ninguna homología con IFN alfa o IFN beta, pero el IFN gamma humano muestra una homología de secuencia aproximadamente del 40 % con IFN gamma de ratón. IFN gamma aumenta por IL2, FGF básico y EGF, mientras que disminuye por la vitamina D3 o DMN. Las mutaciones del gen IFN gamma están asociadas con la anemia aplásica.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | BoIFNG; citocina; EGK_03901; interferón gamma; precursor del interferón gamma; interferón-gamma; precursor de interferón-gamma (AA -23 a 143); H-IFN-g; Ifg; IFI; IFN gamma; IFN ?; IFNG; IFN-g; IFNG2; IFN-gamma; precursor de IFN-gamma; IFN-y; IFN?; Interferón inmune; interferón gamma; precursor de interferón gamma; interferón gamma tipo 2; Interferón y; Interferón ?; interferón, gamma; Interferón-gama; interferón-gamma; nivel de interferón-gamma; precursor de interferón-gamma; Interferón?; M-IFN-g; R-IFN-g |
| Intervalo del ensayo | De 5 a 1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P17773 |
| Símbolo de gen | IFNG |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.