Learn More
3M™ Cubremangas 445
Descripción
El cubremangas ofrece 40.5 cm de protección para la manga al cubrir la muñeca hasta la parte superior del brazo con un puño tejido que proporciona un ajuste suave y seguro alrededor de la muñeca y un acabado elástico seguro en el extremo superior.
- Ofrece una barrera general para sustancias no peligrosas.
- Con tratamiento antiestático
- Longitud de 40.5 cm que cubre la muñeca hasta la parte superior del brazo
- Acabado suave, elástico y seguro en el extremo superior y puños tejidos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubremangas |
| Material | Laminados |
| Color | Blanco |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Certificaciones/conformidad | CE categoría 1 |