Learn More
BINDER™ Función de alarma de sobrecalentamiento para cámaras de calentamiento y secado
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 23 con convección natural, modelo 230/400 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 23 con convección forzada, modelo 230 V
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED 400 con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 400 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beschreibung
- Función de alarma sonora por sobrecalentamiento
- Incluye alarma acústica que se puede activar o desactivar
- Incluye un valor límite ajustable
- Diseñado para su uso con cámaras de secado y calentamiento BINDER™
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Función de alarma de sobrecalentamiento: alarma acústica conmutable, con valor límite ajustable en el dispositivo de autónomo de seguridad de temperatura |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras de secado y calentamiento BINDER ED 23 con convección natural, modelo 230/400 V |
| Tipo | Alarma de sobrecalentamiento ajustable |
| Incluye | Alarma acústica conmutable |
| Tensión | 230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur