Learn More
BINDER™ Alarma de sobrecalentamiento
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Material:
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sonoro
- Se puede apagar
- Límite ajustable en el dispositivo de seguridad de temperatura independiente
- Alarma acústica conmutable
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Función de alarma de sobrecalentamiento: alarma acústica conmutable, con valor límite ajustable en el dispositivo de autónomo de seguridad de temperatura |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER BF 56, BF 115, BF 260, BF 720 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Accesorio, alarma de sobrecalentamiento |