Learn More
BINDER™ Alarma de sobrecalentamiento
Código de producto. 16484339 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
16484339 Plástico cada uno
1 options
Código de producto. 16484339
Marca: BINDER™ 80121636
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: FD 56, FD 115, FD 260, FD 720
  • Sonoro
  • Se puede apagar
  • Límite ajustable en el dispositivo de seguridad de temperatura independiente
  • Alarma acústica conmutable
Especificaciones
Descripción Función de alarma de sobrecalentamiento: alarma acústica conmutable, con valor límite ajustable en el dispositivo de autónomo de seguridad de temperatura
Para utilizar con (equipo) Cámaras BINDER FD 56, FD 115, FD 260, FD 720
Material Plástico
Tipo Accesorio, alarma de sobrecalentamiento