Learn More
Labcon Tapones de sobreajuste para tubos de cultivo
Código de producto. p-7230342
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Surtido (rojo, amarillo, azul, verde y naranja)
Surtido (rojo, amarillo, azul, verde, naranja)
Verde
Tamaño del tapón:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 10000
Código de producto. Color Tamaño del tapón unitSize
17294406 Rojo 10 mm paquete de 1000
17284406 Naranja 10 mm paquete de 1000
17274406 Amarillo 10 mm paquete de 1000
17224416 Verde 10 mm paquete de 1000
17214416 Azul 10 mm paquete de 1000
17204416 Morado 10 mm paquete de 1000
17264406 Natural 10 mm paquete de 1000
17234416 Surtido (rojo, amarillo, azul, verde y naranja) 10 mm paquete de 1000
17274416 Rojo 12 mm paquete de 1000
17264416 Naranja 12 mm paquete de 1000
17254416 Amarillo 12 mm paquete de 1000
17204426 Verde 12 mm paquete de 1000
17294416 Azul 12 mm paquete de 1000
17284416 Morado 12 mm paquete de 1000
17244416 Natural 12 mm paquete de 1000
17214426 Surtido (rojo, amarillo, azul, verde, naranja) 12 mm paquete de 1000
17254426 Rojo 13 mm paquete de 1000
17244426 Naranja 13 mm paquete de 1000
17234426 Amarillo 13 mm paquete de 1000
17284426 Verde 13 mm paquete de 1000
17567606 Azul 13 mm paquete de 10000
17264426 Morado 13 mm paquete de 1000
17224426 Natural 13 mm paquete de 1000
17294426 Surtido (rojo, amarillo, azul, verde, naranja) 13 mm paquete de 1000
17234436 Rojo 16 mm paquete de 1000
17224436 Naranja 16 mm paquete de 1000
17214436 Amarillo 16 mm paquete de 1000
17264436 Verde 16 mm paquete de 1000
17254436 Azul 16 mm paquete de 1000
17244436 Morado 16 mm paquete de 1000
17204436 Natural 16 mm paquete de 1000
17274436 Surtido (rojo, amarillo, azul, verde, naranja) 16 mm paquete de 1000
32 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17294406
Brand: Labcon 33038040009
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cierre hermético y seguro para tubos de cultivo de plástico y de vidrio. Disponibles en tamaños que se ajustan a tubos de cultivo de fondo redondo de 10 mm, 12 mm, 13 mm y 16 mm.
  • Diseñados para volver a tapar fácilmente tubos de extracción de sangre, tubos de ensayo de vidrio y tubos de cultivo de plástico, los tapones de sobreajuste son ideales para los protocolos que requieren centrifugación, agitación
    y refrigeración.
  • Los tapones de sobreajuste de LabCon, que se ofrecen en una gran variedad de colores brillantes, son la alternativa ideal a los costosos tapones de parafilm o a los tapones propensos a la evaporación.
  • El tapón incluye una palanca de pulgar integrada para facilitar la apertura y estrías verticales para un agarre seguro
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polietileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Specifications
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Tamaño del tapón 10 mm
Preesterilizados No
Tipo de producto Tapón de sobreajuste
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) Protocolos que requieren centrifugación, agitación y refrigeración
Envase 1000/bolsa, 10 bolsas/caja
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos para cultivo
Desechables