Learn More
IBA Lifesciences Ovalbumin peptide SIINFEKL (H-2 Kb)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15332186 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
15332186 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 15332186 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 67015901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Single peptide synthesized as presented by the MHC class I allele
  • Ovalbumin peptide SIINFEKL (H-2 Kb) is a single peptide for stimulation of T cells.
  • The peptide from Ovalbumin is synthesized as it is presented by the MHC class I H-2 Kb allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.
  • Especificaciones
    Pureza >80%
    Contenido y almacenamiento -25°C to -15°C
    Nivel de endotoxinas Free
    Formato Lyophilized Powder
    Liofilizado Yes
    Etiqueta de péptido H-2 Kb
    Tipo de producto Ovalbumin Peptide SIINFEKL