Learn More
S Murray™ Frascos de lavado ovalados
Código de producto. p-8000418
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12881434 250 mL paquete de 5
12891434 500 mL paquete de 5
2 options
Código de producto. 12881434
Marca: S Murray™ L780/01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos de lavado para una gran variedad de aplicaciones. Los frascos de lavado ovalados S Murray™ solo necesitan una ligera presión para dispensar líquidos. Para uso genérico.
  • Se venden en paquetes de 5
  • Cuello de rosca estrecho
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Material Polietileno de densidad media (MDPE)
N.° por paquete 5 Paq.
Anchura (métrico) 65mm
Color del tapón Natural
Closure Included Sí
Forma Óvalo
Altura (métrico) 160 mm
Tipo de producto Frasco lavador