Learn More
S Murray™ Frascos de lavado ovalados
Descripción
- Se venden en paquetes de 5
- Cuello de rosca estrecho
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Material | Polietileno de densidad media (MDPE) |
| N.° por paquete | 5 Paq. |
| Anchura (métrico) | 65mm |
| Color del tapón | Natural |
| Closure Included | Sí |
| Forma | Óvalo |
| Altura (métrico) | 160 mm |
| Tipo de producto | Frasco lavador |