Learn More
Kartell™ Barras de agitación ovaladas
Código de producto. 15865537
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
25 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15865537 20 mm paquete de 10
15875537 25 mm paquete de 10
15885537 35 mm paquete de 10
3 options
Código de producto. 15865537
Marca: Kartell™ 0068300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una agitación eficaz de las muestras mediante la manipulación magnética
  • Ideal para recipientes o frascos con fondo redondo
  • Adecuado para productos alimenticios
  • imán con revestimiento de PTFE
  • La forma ovalada es ideal para garantizar una mezcla homogénea en vasos de precipitados con fondo redondo
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Ideal para recipientes/frascos con fondo redondo
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 20 mm
Material Imán, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 10/paquete
Forma Óvalo