Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con forma ovalada
Código de producto. 12090922 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Diámetro (métrico):
5 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12090922 34 mm 15 mm 10 PCS
11782513 25 mm 12 mm paquete de 10
12080922 20 mm 10 mm 10 PCS
11792513 32 mm 15 mm paquete de 10
11864080 40 mm 20 mm paquete de 10
11874080 50 mm 20 mm paquete de 10
10518031 70 mm 20 mm paquete de 10
10727861 10 mm 5 mm paquete de 10
10621862 65 mm 20 mm paquete de 10
9 options
Código de producto. 12090922
Marca: BRAND™ 137310
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con PTFE. Ideal para recipientes con fondo redondo, como un matraz de fondo redondo.
  • PTFE: fabricación de politetrafluoroetileno
  • Magnética, forma ovalada
  • Para recipientes de vidrio con fondos redondos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para recipientes con fondo redondo
Diámetro (métrico) 15 mm
Longitud (métrico) 34 mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad 10/Paq.
Forma Óvalo