Descripción
- PTFE: fabricación de politetrafluoroetileno
- Magnética, forma ovalada
- Para recipientes de vidrio con fondos redondos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para recipientes con fondo redondo |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Longitud (métrico) | 70 mm |
| Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Forma | Óvalo |
| Tipo | Barra de agitación magnética |