Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 195 x 95 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Incluye | 13 barras agitadoras ovaladas, 2 de 20 × 10, 25 × 12, 30 × 16, 35 × 16, 40 × 20, 50 × 20, 1 de 70 × 20 mm |
| Anchura (métrico) | 95 mm |
| Longitud (métrico) | 195 mm |
| Mostrar más |