missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oval Cell Marker Antibody (OC2-3C7) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30163413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30163413 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30163413 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP118970JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Oval Cell Marker Monoclonal antibody specifically detects Oval Cell Marker in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Oval Cell Marker
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OC2-3C7
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Nonparenchymal cells from DDC-treated mice to induce the oval cell response.
Método de purificación Tissue culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.