Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 μl |
| Material | Poliestireno |
| Tipo | Placa Ouchterlony |
| Número de pocillos | 7 |
| Para utilizar con (aplicación) | Antisueros específicos y de baja afinidad |
| Incluye | Agarosa al 1,2 % y PEG al 5 % |