missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OTX1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7211471 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16865015 20 μL 20 microlitros
16855015 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16865015

Marca: Proteintech 265951AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Probably plays a role in the development of the brain and the sense organs. Can bind to the BCD target sequence (BTS): 5′-TCTAATCCC-3′.

Especificaciones

Antígeno OTX1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica OTX1
N.º de referencia del gen P32242
Alias de gen Homeobox protein OTX1, orthodenticle homeobox 1, Orthodenticle homolog 1, OTX1
Símbolos de los genes OTX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno OTX1 Fusion Protein Ag24252
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5013
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.