missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Otx1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98730AF700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Otx1 Polyclonal antibody specifically detects Otx1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| Otx1 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 700 | |
| FLJ38361, homeobox protein OTX1, MGC15736, orthodenticle (Drosophila) homolog 1, orthodenticle homeobox 1, Orthodenticle homolog 1, orthodenticle homolog 1 (Drosophila) | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human Otx1. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 5013 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido