Learn More
Invitrogen™ OTUD6B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15723021 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15723021 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15723021
Marca: Invitrogen™ PA555092
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: HCMYKAIEDQ LKEKDCALTV VALRSQTAEY MQSHVEDFLP FLTNPNTGDM YTPEEFQKYC EDIVNTA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 82%.
Deubiquitinating enzymes (DUBs; see MIM 603478) are proteases that specifically cleave ubiquitin linkages, negating the action of ubiquitin ligases. DUBA5 belongs to a DUB subfamily characterized by an ovarian tumor (OTU) domain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OTUD6B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica OTUD6B
N.º de referencia del gen Q8K2H2, Q8N6M0
Alias de gen 2600013N14Rik; AU015433; CGI-77; Deubiquitinase OTUD6B; DUBA5; DUBA-5; ortholog of human CGI-77; OTU domain containing 6B; OTU domain-containing protein 6B; Otud6b; RGD1310024
Símbolos de los genes OTUD6B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human OTUD6B. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93834).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 297911, 51633, 72201
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG