Learn More
OTUD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15967974
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15967974 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15967974
Marca: Invitrogen PA565212
OTUD1 Polyclonal Antibody
OTUD1 Polyclonal Antibody for ICC/IF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OTUD1
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica OTUD1
N.º de referencia del gen Q5VV17
Alias de gen DUBA7; DUBA-7; OTDC1; OTU deubiquitinase 1; OTU domain containing 1; OTU domain-containing protein 1; OTUD1
Símbolos de los genes OTUD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human OTUD1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105951).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 220213
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG