missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OTUB1 Monoclonal Antibody (OTI5F7), TrueMAB™, OriGene
Descripción
The product of this gene is a member of the OTU superfamily of predicted cysteine proteases. The encoded protein is a highly specific ubiquitin iso-peptidase, and cleaves ubiquitin from branched poly-ubiquitin chains but not from ubiquitinated substrates. It interacts with another ubiquitin protease and an E3 ubiquitin ligase that inhibits cytokine gene transcription in the immune system. It is proposed to function in specific ubiquitin-dependent pathways, possibly by providing an editing function for polyubiquitin chain growth. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | OTUB1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI5F7 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | OTUB1 |
| N.º de referencia del gen | Q96FW1 |
| Alias de gen | HSPC263, OTB1, OTU1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?