missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OTSSP167 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16462677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16462677 50 mg 50 miligramos
16449157 5 mg 5 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462677

Marca: Medchem Express HY15512A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress OTSSP167 (OTS167) hydrochloride is a highly potent and ATP-competitive MELK inhibitor with IC50 value of 0.41 nM.

OTSSP167 (OTS167) hydrochloride is a highly potent and ATP-competitive MELK inhibitor with IC50 value of 0.41 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material OTSSP167 hydrochloride
CAS 1431698-10-0
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29Cl3N4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo OTS167 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (63.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (13.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC(C2=CC=C(N=CC(C(C)=O)=C3N[C@H]4CC[C@H](CN(C)C)CC4)C3=N2)=CC(Cl)=C1O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 523.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.88
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.